Przejdź do
726931
(S)-(+)-2-Aminoheptane
produced by BASF, ChiPros®
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
1719086
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
liquid
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
130.0 °F - closed cup
flash_point_c
54.44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)