Przejdź do
722294
Methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
95%
Synonim(y):
4′-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
assay
95%
form
solid
mp
115-120 °C
functional group
chloro, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI key
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
722294-1G04061825592794