Przejdź do
710180
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate
≥90.0%
Synonim(y):
Azodicarboxylic acid bis(2-methoxyethyl ester), DMEAD
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.21
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
11134057
Assay:
≥90.0%
Form:
crystals
assay
≥90.0%
form
crystals
functional group
azo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
InChI key
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate (DMEAD): an inexpensive and separation-friendly alternative reagent for the Mitsunobu reaction.
Sugimura, T. and Hagiya, K.
Chemistry Letters (Jpn), 36, 566-567 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
710180-25G04061833432907
710180-1G04061826734605
710180-5G04061833555446