Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48BF4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.36
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Level
functional group
phosphine
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
InChI key
DSYBEQKPSKLNMC-ZCTOJWETSA-N
Application
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
Catalyst for:
Catalyst for:
- Preparation of a key unit B precursor of cryptophycins via Horner-Wadsworth-Emmons reaction and asymmetric hydrogenation
- Preparation of constrained phenylalanine analogs via Heck reaction followed by asymmetric hydrogenation and cyclization steps
- Enantioselective preparation of N-benzyloxy-β-amino acid Me esters by hydrogenation of α-(benzyloxyaminomethyl)acrylate stereoisomers
- Preparation of fluoro amino acids as synthons for potent macrocyclic HCV NS3 protease inhibitors
- Stereoselective preparation of triply isotope-labeled Ser, Cys, and Ala
- Preparation of β-amino acids from asymmetric hydrogenation of α-(aminomethyl)acrylates
- Asymmetric hydrogenation of a-primary and secondary amino ketones and asymmetric synthesis of (-)-arbutamine and (-)-denopamine
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 698385-250MG | 04061832794044 |
| 698385-50MG | 04061832625522 |