Przejdź do
697907
4-Bromothiazole
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.602
density
1.839 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
InChI key
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.0 °F
flash_point_c
101.67 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)