Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
form
solid
mp
57-62 °C
SMILES string
Cc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-7-15-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
InChI key
DGJCULPYCMEHFZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 696544-1G | 04061826067239 |