Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
59-63 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
OZLMBXPYRDASTP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 696331-1G | 04061825771571 |