Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
59-61 °C
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI key
SAAKANGUQMVTHQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 692115-5G | 04061831823097 |