Przejdź do
686239
Zirconium acrylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zr(CH2CHCO2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zirconium
SMILES string
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
InChI key
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Application
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.