Przejdź do
683280
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6F2N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
115-119 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI key
HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
683280-1G04061825746913