Przejdź do
682187
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)formamide
97%
Synonim(y):
2′,4′,6′-Trimethylformanilide, N-Mesitylformamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
179-183 °C
functional group
amide
SMILES string
[H]C(=O)Nc1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-8(2)10(11-6-12)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
QNEZBLSIMQMUHQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)