Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 670170-250MG | 04061832986920 |