Przejdź do
665258
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Synonim(y):
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
4810602
MDL number:
form
solid
mp
66-76 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
665258-100MG04061832734484
665258-500MG04061832623887