Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BBrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.84
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
mp
130-135 °C
SMILES string
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 662011-10G | 04061832712789 |
| 662011-2G | 04061832712796 |