Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.94
EC Number:
200-813-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1209223
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3.3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
1420 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
996 °F
expl. lim.
~16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Cylinder with net ~3 kg
Other Notes
Sales restrictions may apply
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
<-22.0 °F - liquid
flash_point_c
< -30 °C - liquid
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 330515-500MG | 04061837640063 |