Przejdź do
655481
2′-Bromo-2,6-dimethoxybiphenyl
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
143-146 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H13BrO2/c1-16-12-8-5-9-13(17-2)14(12)10-6-3-4-7-11(10)15/h3-9H,1-2H3
InChI key
PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579734630586546402
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
143-146 °C (lit.)
mp
42-46 °C (lit.)
mp
80-84 °C (lit.)
mp
151-155 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
bromo
functional group
bromo, ketone
functional group
ketone
functional group
ketone
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
655481-5G04061833055618