Przejdź do
644579
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
XAPRKUUFZCSOTE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)