Przejdź do
644277
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzene
90%
Synonim(y):
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
assay
90%
refractive index
n20/D 1.4940 (lit.)
density
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
InChI key
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
644277-5ML04061837679179