Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.9 °F - closed cup
flash_point_c
48.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 595136-1G | 04061837664670 |