Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
InChI key
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 588946-1G | 04061826697535 |