Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3COC6H4O(CH2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
assay
95%
form
solid
refractive index
n20/D 1.5758 (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
density
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI key
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 575445-1G | 04061824315134 |