Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
253-627-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
204-208 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- BODIPY fluorescent sensors
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565997-5G | 04061832619682 |