Przejdź do
563633
2-Cyanobenzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
form
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChI key
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)