Przejdź do
560332
PSS-Chloropropyl-Heptaisobutyl substituted
97%
Synonim(y):
1-Chloropropyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Chloropropylisobutyl-PSS, PSS-Chloropropyl-isobutyl substituted
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H69ClO12Si8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
894.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
assay
97%
mp
214-219 °C (lit.)
solubility
THF: soluble, acetonitrile: insoluble, chloroform: soluble, methanol: insoluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
InChI key
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
560332-5G04061833355947