Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
138-141 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI key
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 535656-1G | 04061825754628 |