Przejdź do
515744
3,5-Dibromo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
assay
97%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
NJFNLMDSRHQQNR-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Synthesis of n-(halogenated) benzyl analogs of superpotent serotonin ligands.
Tirapegui C, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 59(3), 2625-2627 (2014)