Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
assay
≥95%
mp
224-229 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H7BO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Petasis reaction between glyoxylic acid, α-amino phosphonates, and organylboronic acids
- Mannich-type multicomponent assembly and 1,3-dipolar cycloaddition for synthesis of tetrahydroisoquinoline fused isoxazolidine scafford
- Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl and heteroaryl halides
- Oxidative Heck reaction for synthesis of functionalized cinnamaldehyde derivatives
- Intramolecular Alder-ene and Pictet-Spengler reactions for synthesis of crinine
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 499994-1G | 04061826137109 |
| 499994-5G | 04061832422213 |