Przejdź do
496294
[2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propyl]oxirane
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.09
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.32 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(CC1CO1)C(F)(F)F
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.1 °F - closed cup
flash_point_c
21.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)