Przejdź do
488143
1,2-Bis[bis(pentafluorophenyl)phosphino]ethane
Synonim(y):
1,2-Bis(dipentafluorophenylphosphino)ethane, 1,2-Ethanediylbis[bis(pentafluorophenyl)phosphine, Bis(dipentafluorophenylphosphine)ethane, Dfppe
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6F5)2PCH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.23
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
192-195 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(P(CCP(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c(F)c1F
InChI
1S/C26H4F20P2/c27-3-7(31)15(39)23(16(40)8(3)32)47(24-17(41)9(33)4(28)10(34)18(24)42)1-2-48(25-19(43)11(35)5(29)12(36)20(25)44)26-21(45)13(37)6(30)14(38)22(26)46/h1-2H2
InChI key
IGLFIYOFKVGEBP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)