Przejdź do
47992
(+)-β-Funebrene
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(+)-1,7-Diepi-β-cedrene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +9±1°, neat
refractive index
n20/D 1.503
density
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@@H]3C[C@]12CCC3=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13+,15-/m1/s1
InChI key
DYLPEFGBWGEFBB-GUIRCDHDSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)