Przejdź do
472891
(R)-(−)-α-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.31
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-133-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
optical activity
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
mp
171 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
InChI key
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
683280-1G04061825746913