Przejdź do
46195
Farnesylacetone
technical, mixture of stereo isomers, ≥90% (GC)
Synonim(y):
6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.43
EC Number:
212-097-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1781239
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.481
density
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=O
InChI
1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3
InChI key
LTUMRKDLVGQMJU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anuraag Muralidharan et al.
Life sciences, 208, 149-160 (2018-07-23)
Pervasiveness of Alzheimer's disease (AD) across the globe is on rise, devitalizing the essential brain functions of the afflicted individual. Multiple neurological pathways viz., cholinergic, amyloidogenic and tau protein pathways underlying the disease and interdependence make it more complex to
Do N Dai et al.
Natural product communications, 9(9), 1359-1360 (2015-04-29)
Fresh leaves of Actephila excelsa (Dazl.) Muell. from Vietnam were steam distilled to produce an oil in a yield of 0.15% (v/w). The essential oil was analyzed by a combination of capillary gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID) and gas chromatography
Substrate specificity of undecaprenyl pyrophophate synthetase from Lactobacillus plantarum.
Baba T and Allen Jr CA.
Biochemistry, 17(26), 5598-5604 (1978)