Przejdź do
46087
Dichloro(ethyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Ethylmethyldichlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5Si(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.09
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-860-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361374
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)