Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
assay
95%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
density
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-5(6(10)3-4)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
DPDAEMNQJYDHRQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 455377-1G | 04061836685485 |