Przejdź do
442941
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
98%
Synonim(y):
3-p-Toluoylpropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid is an organic building block. It is a commercial corrosion inhibitor.[1]
Application
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid (3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid) may be used for the synthesis of polymetallic iron(III) complexes.[1]
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)