Przejdź do
44089
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonim(y):
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine bound to PAM resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
~0.6 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)