Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
EC Number:
230-181-3
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4430628
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification; preparation of combinatorial libraries
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 39977-1G-F | 04061826101599 |