Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)5CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-570-0
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
134 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
BrCCCCCC#N
InChI
1S/C6H10BrN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5H2
InChI key
PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Bromohexanenitrile (6-Bromohexanonitrile) is an ω-bromoalkanonitrile. Friedel Crafts alkylation of 6-bromohexanenitrile with benzene has been studied.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?