Przejdź do zawartości
363545
2-(Methylsulfonyl)ethanol
98%
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl methyl sulfone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
EC Number:
239-261-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1746915
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
bp
148-149 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES string
CS(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Reaction of 2-(methylsulfonyl)ethanol with cotton cellulose yields methylsulfonylethyl substituents in the 2-O- to 6-O-positions of the monosubstituted D-glucopyranosyl unit of cotton cellulose.
Application
2-(Methylsulfonyl)ethanol may be used as reagent in the synthesis of phenols from aryl fluorides. It may be used in the preparation of 2-(methylsulfonyl)ethyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)