Przejdź do
337749
Benzo[a]anthracene-7,12-dione
purified by sublimation, 98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-693-8
Beilstein/REAXYS Number:
2052941
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
purified by
sublimation
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)