Przejdź do
321958
Biphenylene
99%
Synonim(y):
Diphenylene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
assay
99%
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3ccccc-23
InChI
1S/C12H8/c1-2-6-10-9(5-1)11-7-3-4-8-12(10)11/h1-8H
InChI key
IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)