Przejdź do
280763
Poly(p-toluenesulfonamide-co-formaldehyde)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
C=O.Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)