Przejdź do
250074
1-Fluorohexane
98%
Synonim(y):
Hexyl fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-763-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.3755 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCF
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)