Przejdź do
224596
3′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
257-480-1
MDL number:
assay
97%
form
solid
mp
145-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)