Przejdź do
215740
Disperse Red 1
Dye content 50 %
Synonim(y):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.34
EC Number:
220-704-3
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
5353614
Colour Index Number:
11110
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 50%
mp
160-162 °C (lit.)
λmax
503 nm
SMILES string
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
InChI key
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
Features and Benefits
This benchmark dipolar chromophore was incorporated into aromatic polymers to obtain model electrooptic polymer films.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Red 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2872-52-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuzhu Fu et al.
Bioresource technology, 82(2), 139-145 (2002-05-11)
Aspergillus niger is capable of removing dyes from an aqueous solution. In the study, the roles played by three major functional groups: carboxyl, amino and phosphate, and the lipid fraction in the biomass of A. niger in biosorption of four
C W Ma et al.
Water research, 35(10), 2453-2459 (2001-06-08)
A typical insoluble chlorinated aromatic dye (CAD), disperse red (DR), was used to explore the reaction mechanism and kinetics of photodegradation in non-ionic surfactant solutions. The use of an additional hydrogen source and photosensitizer is also studied to improve the
E R A Ferraz et al.
Environmental toxicology, 26(5), 489-497 (2010-06-16)
Azo dyes are of environmental concern due to their degradation products, widespread use, and low-removal rate during conventional treatment. Their toxic properties are related to the nature and position of the substituents with respect to the aromatic rings and amino