Przejdź do
17752
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamine
≥97.0%
Synonim(y):
N1-Boc-diethylenetriamine, tert-Butyl [2-(2-aminoethylamino)ethyl]carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥97.0%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.474
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)