Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł 215,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-197-5
MDL number:
Assay:
97%
215,25 zł
Cena katalogowa287,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
97%
mp
176-178 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
O=C1CSc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChI key
GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
General description
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one derivatives were synthesized and tested for calcium antagonistic and calmodulin antagonistic activities[1].
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 176-178 °C (lit.) | mp 173-175 °C (lit.) |
| functional group thioether | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Kajino et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 39(11), 2888-2895 (1991-11-01)
New 2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one derivatives possessing (4-phenyl-1-piperazinyl)alkyl moieties at the 2-position were synthesized and tested for calcium antagonistic and calmodulin antagonistic activities. Antihypertensive effects in spontaneously hypertensive rats were also evaluated. In general, these compounds were rather weak calcium channel blockers, although
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 175277-25G | 04061833544815 |