Przejdź do
148253
Iminodiacetonitrile
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-058-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
N#CCNCC#N
Application
Iminodiacetonitrile was used in the synthesis of iminodiacetic acid[1]. It was also used to study the interference of nitriles in cyanide determination[2].
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Rubio et al.
The Analyst, 115(7), 959-963 (1990-07-01)
The interference of nitriles and isonitriles in cyanide determination was studied using the pyridine-barbituric acid direct spectrophotometric method or the same method after distillation of the sample, a microdiffusion-potentiometric (ion-selective electrode) also being used. Phenylacetonitrile, benzonitrile, acrylonitrile, iminodiacetonitrile and acetonitrile
Zhi-Qiang Liu et al.
Biotechnology progress, 27(3), 698-705 (2011-05-14)
Iminodiacetic acid (IDA) has been widely used as an important intermediate in the fine chemical industry. In this study, a novel synthesis route of IDA from iminodiacetonitrile by whole microorganisms was investigated. A strain with the capability of producing nitrilase