Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
composition
(predominantly trans)
mp
29-33 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI key
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
General description
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 137243-5G | 04061832618623 |