Przejdź do
123595
2,3-Benzofluoren
98%
Synonim(y):
11H-Benzo[b]fluorene, Isonaphthofluorene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-952-2
Beilstein/REAXYS Number:
2046365
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
assay
98%
form
solid
mp
211-213 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble
SMILES string
C1c2ccccc2-c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C17H12/c1-2-6-13-11-17-15(9-12(13)5-1)10-14-7-3-4-8-16(14)17/h1-9,11H,10H2
InChI key
HAPOJKSPCGLOOD-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Benzofluoren został zidentyfikowany w płynie węglowym (węgiel rafinowany rozpuszczalnikiem) za pomocą synchronicznej fluorescencji i metod fosforescencji w temperaturze pokojowej. Hamuje on aktywność reporterową zależną od estradiolu w drożdżach[1].
Application
2,3-Benzofluoren był stosowany w trójdrożnej analizie matryc fluorescencji wzbudzenia-emisji mieszanin wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych[2]. Był on stosowany jako wzorzec do wykrywania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych związanych z cząsteczkami otoczenia za pomocą spektrometru mas aerozoli w czasie rzeczywistym.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)